Documenti fondamentali
595128
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene on Polystyrene, DBU on PS
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Grado di funzionalizzazione
1.5-2.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Applicazioni
Polymer-supported base
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tamura, Y.
Synthetic Communications, 24, 2907-2907 (1994)