Documenti
472107
Sigma-Aldrich
Tris(2-aminoethyl)amine, polymer-bound
extent of labeling: 3.5-5.0 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
N-{2-[Bis(2-aminoethyl)amino]ethyl}aminomethyl–polystyrene, high loading
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
3.5-5.0 mmol/g N loading
Gruppo funzionale
amine
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Creswell, M.W., et al.
Tetrahedron, 54, 3983-3983 (1998)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)