Documenti fondamentali
473677
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked
Sinonimo/i:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13102026
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Crosslinking
2 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
4.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Smart Blocs. features Aldehydes. ChemFile Vol 2 No 2