Documenti fondamentali
80723
Sigma-Aldrich
(Piperidinomethyl)polystyrene
extent of labeling: ~3.5 mmol/g base loading
Sinonimo/i:
1-Benzylpiperidine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, piperidinomethylated, Piperidine, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, piperidinomethylated
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Grado di funzionalizzazione
~3.5 mmol/g base loading
Impurezze
≤0.2 mmol/g Cl (resin)
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Dimensione particelle
200-400 mesh
Applicazioni
(Piperidinomethyl)polystyrene is a solid supported reagent (SSR) that can be used as an acid-scavenger in solid phase organic synthesis (SPOS).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Polymeric scavenger reagents in organic synthesis.
Eames J & Watkinson M.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(7), 1213-1224 (2001)