468312
Poly(styrene-co-divinylbenzene) Polymeric Adsorbent
microspheres, 1400-2500 mesh
Sinonimo/i:
Polystyrene crosslinked with divinylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(styrene-co-divinylbenzene), microspheres, 6.0-10.0 μm avg. part. size
Stato
microspheres
Livello qualitativo
tecniche
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Area superficiale
500 m2/g
Matrice
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimens. media delle particelle
6.0-10.0 μm
Dimensione pori
60 Å mean pore size
Tecnica di separazione
reversed phase
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3cccc(C=C)c3.C=Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in separation media for TLC, paper and LPL chromatography
- as adsorbent
- as matting agent for coatings, anti-blocking and lubrication additive for films and filler for ceramics, cosmetics and dental materials
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
468312-250G | 4061833539637 |
468312-100G | 4061833539620 |