467855
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
ACS reagent, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cupric nitrate hemi(pentahydrate)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
crystalline
Impurezze
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2Cu.4NO3.5H2O/c;;4*2-1(3)4;;;;;/h;;;;;;5*1H2/q2*+2;4*-1;;;;;
IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis