Documenti fondamentali
923087
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cupric nitrate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Cu(NO3)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.56 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Punto di fusione
114.5 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cu(NO3)2 · xH2O is a promising anode material for lithium ion batteries. Some studies indicate high initial discharge capacity of upto 2200 mAhg-1.It is also used as an oxidizing agent for the one step synthesis of CuO/Cu2O/C anode for Li-ion batteries, another promising anode material for Li-ion batteries.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lithium storage mechanism in superior high capacity copper nitrate hydrate anode material.
Jiang X, et al.
Journal of Power Sources, 260, 218-224 (2014)
One-step solution combustion synthesis of CuO/Cu2O/C anode for long cycle life Li-ion batteries.
Xu C, et al.
Carbon, 142, 51-59 (2019)