13605
Diaion® HP-20
pkg of 100 g
Sinonimo/i:
divinylbenzene, ethylvinylbenzene, non-polar copolymer styrene-divynilbenzene adsorbent resin
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 g
Area superficiale
~500 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Dimensione particelle
250-850 μm
Dimensione pori
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Stringa SMILE
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?