376361
(R)-α-Acryloyloxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +6.0°, c = 17 in methylene chloride
contiene
0.1% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. eboll.
84 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
7-8 °C (lit.)
Densità
1.125 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1OC(=O)C=C
InChI
1S/C9H12O4/c1-4-6(10)13-7-8(11)12-5-9(7,2)3/h4,7H,1,5H2,2-3H3/t7-/m0/s1
ICMBTQSRUNSRKI-ZETCQYMHSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter