55201
DL-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
purum, ≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, DL-Pantolactone, Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
solid
Punto di fusione
74-78 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1(C)COC(=O)C1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3
SERHXTVXHNVDKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
251.6 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
122 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?