349488
Azidotrimethyltin(IV)
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
117-120 °C (lit.)
Gruppo funzionale
azide
Stringa SMILE
C[Sn](C)(C)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/3CH3.N3.Sn/c;;;1-3-2;/h3*1H3;;/q;;;-1;+1
OSJRGDBEYARHLX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.