Key Documents
8.18026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl azide
for synthesis
Sinonimo/i:
Trimethylsilyl azide, Azidotrimethylsilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
225-078-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C
Temp. transizione
flash point 6 °C
Densità
0.87-0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetonitrile anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrile