713589
p-Toluenesulfonyl azide solution
11-15 % (w/w) in toluene, 97%
Sinonimo/i:
4-Methylbenzenesulfonyl azide solution, p-Toluenesulfonazide solution, Tosyl azide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Forma fisica
liquid
Concentrazione
11-15 % (w/w) in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.502
Densità
~0.90 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)13(11,12)10-9-8/h2-5H,1H3
NDLIRBZKZSDGSO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used in the synthesis of N-sulfonyl-1,2,3-triazoles by azide-alkyne cycloaddition reaction in the presence of copper catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
4.0 °C - closed cup - Solvent