335193
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or chunks
solid
Composizione
Cu, 12.0-14.0% EDTA titration
Degree of hydration, ≤1
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
Punto di fusione
130-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Cu.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
SREVICRJIZZXHD-SUXDNRKISA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?