Documenti fondamentali
156507
Sigma-Aldrich
9,10-Phenanthrenequinone
≥99%
Sinonimo/i:
9,10-Phenanthrenedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Beilstein:
608838
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Impurezze
<0.1% anthraquinone
Punto di fusione
209-212 °C (lit.)
λmax
420 nm
Stringa SMILE
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
473.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
245 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
9, 10-Phenanthrenequinone binary complexes of iron, cobalt, and nickel
Floriani, C., R. Henzi, and F. Calderazzo
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 23, 2640-2642 (1972)
Molecular Properties of 9, 10-Phenanthrenequinone and Benzil
Muddasir, H., Lu, P., Gu, C., Wang, Z. M., Yang, S. M., Yang, B., &amp; Ma, Y. G.
Chemical Research in Chinese Universities, 25(6), 950-956 (2009)
Electronic structure and band alignment of 9, 10-phenanthrenequinone passivated silicon surfaces
Avasthi, Sushobhan, et al.
Surface Science, 605(13), 1308-1312 (2011)
Petr Milko et al.
Inorganic chemistry, 48(24), 11734-11742 (2009-11-26)
With the use of the model complexes [(PQ)FeCl(CH(3)O)](+), [(phen)FeCl(CH(3)O)](+), and [(PQ)(phen)FeCl(CH(3)O)](+), where PQ is 9,10-phenanthraquinone and phen is 1,10-phenanthroline, the reactivity of phenanthraquinone in complexes with iron(III) is investigated. It is shown that 9,10-phenanthraquinone takes part in redox processes occurring
Michael C Byrns et al.
Biochemical pharmacology, 75(2), 484-493 (2007-10-24)
Aldo-keto reductase (AKR) 1C3 (type 2 3alpha-HSD, type 5 17beta-HSD, and prostaglandin F synthase) regulates ligand access to steroid hormone and prostaglandin receptors and may stimulate proliferation of prostate and breast cancer cells. NSAIDs are known inhibitors of AKR1C enzymes.