226017
1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
97%
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-3,4-dioxo-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, Folin’s reagent, Sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
289 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
alcohol: slightly soluble 95%
acetone: moderately soluble(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
chloroform: insoluble(lit.)
diethyl ether: insoluble(lit.)
petroleum ether: insoluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Gruppo funzionale
ketone
sulfonic acid
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=O)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6O5S.Na/c11-8-5-9(16(13,14)15)6-3-1-2-4-7(6)10(8)12;/h1-5H,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?