Documenti fondamentali
437093
Sigma-Aldrich
[Bis(trimethylsilyl)acetylene](hexafluoroacetylacetonato)copper(I)
Sinonimo/i:
[(η2-1,2-Ethynediyl)bis[trimethylsilane]](1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-O,O′) copper
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiC≡CSi(CH3)3·[CF3COCH=C(O-)CF3]Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
51-54 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(\O[Cu])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18Si2.C5H2F6O2.Cu/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-6H3;1,12H;/q;;+1/p-1/b;2-1+;
YESCMKQKTNVQCY-JITBQSAISA-M
Applicazioni
Investigations of the structure and fluorescence of copper hexafluoropentanedionate alkyne clusters
Used in chemical vapor depositing of copper
Used in chemical vapor deposition of copper.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mrs Bulletin, 19, 41-41 (1994)
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 260, 629-629 (1992)
Journal of the Electrochemical Society, 140, 154-154 (1993)