Documenti fondamentali
335002
Sigma-Aldrich
Carbonyldihydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Sinonimo/i:
Dihydridocarbonyltris(triphenylphosphine)ruthenium
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)3P]3Ru(CO)H2
Numero CAS:
Peso molecolare:
919.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
161-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
[RuH2].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Ru.2H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;;/h3*1-15H;;;;
MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Catalyst for conversion of 1,4-alkynediols into pyrroles
  • Catalyst for oxidation of primary alcohols to methyl esters
  • Catalyst for rearrangement of oximes to amides
  • Catalyst for C-C coupling via directed C-H activation
  • Catalyst for enyne cyclization
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
335002-100MG
335002-1G4061826738740
335002-500MG
335002-5G