245011
Triruthenium dodecacarbonyl
99%
Sinonimo/i:
Ruthenium carbonyl, tri-Ruthenium dodecacarbonyl
Saggio
99%
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Ru].[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Ru/c12*1-2;;;
NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication