225460
Diironnonacarbonyl
98%
Sinonimo/i:
Enneacarbonyldiiron, Iron enneacarbonyl, Nonacarbonyldiiron
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]2C(=O)[Fe]1C2=O
InChI
1S/9CO.2Fe/c9*1-2;;
JCXLZXJCZPKTBW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
225460-10G | 4061838779465 |
225460-50G | 4061838779472 |