Documenti fondamentali
676500
Sigma-Aldrich
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II) tetramer
Sinonimo/i:
Tetrachlorotetrakis(pentamethylcyclopentadienyl)tetraruthenium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H60Ru4Cl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1087.00
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
276-278 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[C](C)[C](C)[C](C)[C]3C.C[C]4[C](C)[C](C)[C](C)[C]4C
InChI
1S/4C10H15.4CH3.4ClH.4Ru/c4*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;;;;;;;/h4*1-5H3;4*1H3;4*1H;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1/p-4
SCUAWZQFHNJPNU-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)