676497
Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(III) polymer
About This Item
Formula condensata:
[(C10H15)RuCl2]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
45-47 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ru](Cl)Cl.[Ru](Cl)Cl.C[C]2[C]([C]([C]([C]2C)C)C)C.C[C]1[C]([C]([C]([C]1C)C)C)C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?