297755
3,6-Dichloropyridazine-4-carboxylic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
142 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-1-2(5(10)11)4(7)9-8-3/h1H,(H,10,11)
FRCXPDWDMAYSCE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,6-Dichloropyridazine-4-carboxylic acid has been used in the synthesis of α-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Synthesis and biological activity of a-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
Babichev FS, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 22(10), 785-787 (1988)