Documenti fondamentali
279420
Sigma-Aldrich
Glycine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H2NCH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
NC[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1
DHMQDGOQFOQNFH-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Anne Krog Ingerslev et al.
Journal of proteome research, 14(8), 3095-3110 (2015-07-03)
The effects of increased intake of dietary fiber as either whole grain rye or as resistant starch compared to a typical low dietary fiber Western-style diet on the metabolomics responses were studied in gastrointestinal content and tissue, peripheral plasma, and