279293
Sodium acetate-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Acetic acid-1-13C sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3 13CO2Na
CAS Number:
Peso molecolare:
83.03
Beilstein:
4335203
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica