299324
Glycine-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H215N13CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,3+1
DHMQDGOQFOQNFH-ZKDXJZICSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?