Documenti fondamentali
299294
Sigma-Aldrich
Glycine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
H215NCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.06
Beilstein:
1853034
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2]CC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1
DHMQDGOQFOQNFH-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10