1.04169
Glicina
buffer substance for electrophoresis
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Saggio
≥99.7% (perchloric acid titration)
Stato
solid
Potenza
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
electrophoresis: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
soluble 250 g/L
Densità
1.161 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
920 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Foreign amino acids: ≤ 0.1 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Suitability (as buffer substance for electrophoresis): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1