254339
2-Butyne
99%
Sinonimo/i:
Crotonylene, Dimethylacetylene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
11.47 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. eboll.
27 °C (lit.)
Punto di fusione
−32 °C (lit.)
Densità
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC#CC
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h1-2H3
XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?