244414
1-Heptyne
98%
Sinonimo/i:
1-n-Heptyne, Amylacetylene, Pentylacetylene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
93.1 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. eboll.
99-100 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Densità
0.733 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC#C
InChI
1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3
YVXHZKKCZYLQOP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C