306894
3-Hexyne
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
186 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Densità
0.723 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC#CCC
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
6.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?