244473
4-Octyne
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
35 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
131-132 °C (lit.)
Punto di fusione
−103 °C (lit.)
Densità
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC#CCCC
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?