Documenti fondamentali
250627
Sigma-Aldrich
Chlorotriisopropoxytitanium(IV)
95%
Sinonimo/i:
Chlorotitanium(IV) triisopropoxide, Titanium(IV) chloride triisopropoxide
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CHO]3TiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.58
Beilstein:
4163222
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
35-40 °C
Densità
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O[Ti](Cl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.ClH.Ti/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;1H;/q3*-1;;+4/p-1
IFMWVBVPVXRZHE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Useful additive for increased regio- and stereocontrol in aldol reactions.
Altre note
Storage below 25 °C may cause crystallization. Moving container to a warm location should remelt the solid (mp ~35 °C). Recrystallization occurs slowly. Thus, the liquid may be transferred using syringe techniques.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 34, 677-677 (1993)
Articoli
Surface-enhanced Solar Energy Conversion Systems Using Gold and Silver Nanoparticles
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
Global Trade Item Number
SKUGTIN
250627-800G4061838145543
250627-100G4061838138590