253081
Titanium(IV) propoxide
98%
Sinonimo/i:
Tetrapropyl orthotitanate
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. eboll.
170 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO[Ti](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films