219398
3-Fluoroiodobenzene
99%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4I
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. ebollizione
77-78 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
1.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
Fc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Fluoroiodobenzene participates in palladium-catalyzed hydroarylation of arylpropiolamides.
Applicazioni
3-Fluoroiodobenzene was used to prepare methyl 4-iodobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, key intermediate for the synthesis of 4-substituted benzo[b]thiophene-2-carboxamidines.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
A regio-and stereocontrolled method for preparing 3, 3-diarylacrylamides.
Hay LA and Mitchell D.
Tetrahedron Letters, 38(37), 6533-6536 (1997)
M J Towle et al.
Cancer research, 53(11), 2553-2559 (1993-06-01)
Urokinase-type plasminogen activator (uPA) is an important mediator of cellular invasiveness. Specifically, cell surface receptor-bound uPA activates plasminogen to the potent general protease plasmin, which then degrades extracellular matrix or basement membrane either directly or via proteolytic activation of latent