219428
4-Fluoroiodobenzene
99%
Sinonimo/i:
1-Fluoro-4-iodobenzene, 1-Iodo-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-iodobenzene, 4-Fluorophenyl iodide, 4-Iodo-1-fluorobenzene, 4-Iodofluorobenzene, p-Fluoroiodobenzene, p-Fluorophenyl iodide, p-Iodofluorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
P. eboll.
182-184 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?