214949
Idruro di diisobutilalluminio
1.0 M in cyclohexane
Sinonimo/i:
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in cyclohexane
Densità
0.781 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Hydrogenation of ester modified hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) using cobalt catalyst.
- Synthesis of primary 6-OH alcohols by regioselective ring opening of 4,6-benzylidene acetals of hexopyranosides using triphenylcarbenium tetrafluoroborate as a catalyst.
- Conversion of an ester to alcohol.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?