208558
Zirconium(II) hydride
−325 mesh, 99%
Sinonimo/i:
Zirconium dihydride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Reductions
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
−325 mesh
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[ZrH2]
InChI
1S/Zr.2H
QSGNKXDSTRDWKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Reactive hot-pressing synthesis of Zr2SC ceramics
- Synthesis of Mg-TM hydrides for hydrogen storage
- Synthesis of nanocrystal ceramic composites by mechanical alloying
- Measurement of minimum ignition energies of dust clouds
- The oxidation of metal hydrides with molecular oxygen
- Reactive hot-pressing synthesis of Zr2SC ceramics by displacement reaction with the mixture of ZrC and ZrS2.,·
- The synthesis of Mg-Zr hydrides by treating with MgH2 for hydrogen storage.
- The preparation of layer structured β-zirconium nitride chloride (ZrNCl) by reacting with NH4Cl.
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?