184608
Poly(2-vinylpyridine-co-styrene)
average Mn ~130,000, average Mw ~220,000 by LS, granular
Sinonimo/i:
2-Vinylpyridine-styrene copolymer, Styrene-2-vinylpyridine copolymer, Vinylbenzene-2-vinylpyridine copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Livello qualitativo
PM
average Mn ~130,000
average Mw ~220,000 by LS
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.