661740
Poly(vinylphosphonic acid)
Sinonimo/i:
PVPA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])([O-])C=C.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.