191973
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid) solution
average Mw 2,000,000, 15 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid polymer, 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid polymer, PolyAMPS
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mw 2,000,000
Livello qualitativo
Concentrazione
15 wt. % in H2O
pH
1.0-3.0
Tensione superficiale
79.8 dyn/cm, 1 wt. %
Viscosità
~200,000 cP, Brookfield RVT(lit.)
Numero di acido
41‑45 mg KOH/g
Stringa SMILE
CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12)
XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.