Key Documents
8.18667
Sigma-Aldrich
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
239-268-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.0000004 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
1000-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
185 °C
Solubilità
soluble >500 g/L
Densità
1.1 g/cm3 at 15.6 °C
Densità bulk
640 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1