M7279
N,N′-Methylenebisacrylamide
powder, for molecular biology, suitable for electrophoresis, ≥99.5%
Sinonimo/i:
BIS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤0.05% Free carboxylic acid (T)
≤50 mg/kg Total sulfur (as SO4 ) (ICP)
Conducibilità
≤10 μmho (2% solution)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
Assorbimento
≤0.2 at 290 at 1%
Attività estranea
DNase and RNase, none detected
Stringa SMILE
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a crosslinker in the monomer solution to prepare N,N-dimethyl acrylamide (DMAAm)-based cryogel and acrylamide (AAm)-based cryogel matrix
- as a crosslinker to prepare tough hydrogel network
- in the preparation of acrylamide-bisacrylamide stock solution for the preparation of polyacrylamide gel
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy measures the extent to which a glycan or other molecule distorts a magnetic field.