Documenti fondamentali
01696
Sigma-Aldrich
Acrylamide
for Northern and Southern blotting, powder blend
Sinonimo/i:
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.08
Beilstein:
605349
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105319
eCl@ss:
39031205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.45 (vs air)
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 40 °C)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
powder blend
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
P. ebollizione
125 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
82-86 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.25 g/mL at 20 °C, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Acrylamide powder is a white, odorless, crystalline solid. It is commonly used in molecular biology labs as a cross linking agent to cast polyacrylamide gels for nucleic acid electrophoresis.
Applicazioni
Suitable for making polyacrylamide gels according to established recipes.
Avvertenza
Acrylamide powder is highly toxic through inhalation and skin contact. Acrylamide is considered to be a probable carciongen in humans. Standard laboratory nitrile gloves and full sleeve lab coats should be worn when handling acrylamide in any form. Dust masks or working in a fume hood is advised when handling acrylamide powder.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 66-66 (1987)
Jonas S Laursen et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(7), 2835-2844 (2013-01-25)
Non-natural peptide analogs have significant potential for the development of new materials and pharmacologically active ligands. One such architecture, the β-peptoids (N-alkyl-β-alanines), has found use in a variety of biologically active compounds but has been sparsely studied with respect to
Arianna Rath et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(39), 15668-15673 (2013-09-11)
SDS/PAGE is universally used in biochemistry, cell biology, and immunology to resolve minute protein amounts readily from tissue and cell extracts. Although molecular weights of water-soluble proteins are reliably determined from their SDS/PAGE mobility, most helical membrane proteins, which comprise
Janneke G F Hogervorst et al.
Critical reviews in toxicology, 40(6), 485-512 (2010-02-23)
Since 2002, it is known that the probable human carcinogen acrylamide is present in commonly consumed carbohydrate-rich foods, such as French fries and potato chips. In this review, the authors discuss the body of evidence on acrylamide carcinogenicity from both
Janneke G F Hogervorst et al.
Carcinogenesis, 35(5), 1032-1038 (2014-01-09)
Acrylamide, a probable human carcinogen, is present in heat-treated carbohydrate-rich foods. Epidemiological studies have not shown a clear association between acrylamide intake and colorectal cancer (CRC) risk. This may be due to the molecular heterogeneity in colorectal tumors, which was
Protocolli
An introduction to both Northern and Southern blotting, popular methods for the transfer of macromolecules to membranous support. This article also offers a Southern blot protocol and a northern blot protocol.