432776
Poly(acrylamide-co-acrylic acid) potassium salt
cross-linked, 200-1000 μm particle size
Sinonimo/i:
Acrylamide-potassium acrylate copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
Crosslinking
cross-linked
Livello qualitativo
Composizione
potassium, ~9%
Dimensione particelle
200-1000 μm
pH
5.5-6.0
Densità
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)C=C.[K]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2.K/c2*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5);/q;;+1/p-1
HNXHILBJDFONSX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Superabsorbent polymer. Rapid absorption of water. Material can undergo many wet/dry cycles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?