Documenti fondamentali
474576
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylphenol-co-methyl methacrylate)
greener alternative
Sinonimo/i:
PVP-co-PMMA
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H4OH)]x[CH2C(CH3)(CO2CH3)]y
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
monomer molar fraction = ~ 50%
Stato
solid
PM
Mn 3,000-5,000 Da
average Mw 8.000-12,000 Da
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
224 °C (lit.)
Densità
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)=C.Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
CRHKEARBQJYMBY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
Applicazioni
Used in electronics for solder resists, etching resists, presensitized printing plates, coatings and adhesives.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
581.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
305 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.