157759
Sulfur monochloride
98%
Sinonimo/i:
Sulfur chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
6.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
451 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.658 (lit.)
P. ebollizione
138 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
1.688 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClSSCl
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To synthesize functionalized aryl and heteroaryl disulfides from functionalized zinc organometallics.
- As a reagent to prepare heterocycles with various numbers of sulfur atoms.
- As a cross-linking agent to prepare rubber aerogels with enhanced thermal stability.
- Toprepare macroporous cryogels of polyisobutylene and silica nanoparticles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.