Documenti fondamentali
8.14179
Sigma-Aldrich
Disulfur dichloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Disulfur dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352307
Numero indice EU:
233-036-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
14.7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
390 °C
Potenza
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
4.2-32.5 % (v/v)
Punto di fusione
-76 °C
Temp. transizione
flash point >130 °C
Densità
1.68 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex Cl): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.679 - 1.680
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3