Documenti fondamentali
226475
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl sulfide
97%
Sinonimo/i:
(Phenylthio)ethylene
About This Item
Formula condensata:
C6H5SCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.21
Beilstein:
969970
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.599 (lit.)
P. ebollizione
94-95 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H8S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
GMPDOIGGGXSAPL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Phenyl vinyl sulfide was used in the synthesis of 2-fluoropyridinyl-6-oxy- precursors.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Laurent Debien et al.
Organic letters, 15(24), 6250-6253 (2013-11-26)
2-Fluoropyridinyl-6-oxy- precursors derived from phenyl vinyl sulfide react with radicals generated from xanthates via an addition-elimination process to furnish the corresponding vinyl sulfides in good yields. This convergent method is operationally simple and enables a straightforward synthesis of the difficult
Global Trade Item Number
SKUGTIN
226475-1G4061837254253
226475-5G4061838780232