Documenti fondamentali
445916
Sigma-Aldrich
Ethyl vinyl sulfide
96%
Sinonimo/i:
(Ethylthio)ethene, Ethyl vinyl sulfide, Ethylsulfanylethene, Vinyl ethyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
C2H5SCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
91-92 °C (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCSC=C
InChI
1S/C4H8S/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
AFGACPRTZOCNIW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
D R Warner et al.
Biochemistry, 35(14), 4480-4484 (1996-04-09)
Thioether S-methyltransferase is an important enzyme in the metabolism of sulfur and selenium-containing compounds in animals. Ethyl vinyl sulfide was previously shown to be a substrate for this enzyme yielding methyl ethyl vinyl sulfonium ion (MEVS+) upon reaction with S-adenosylmethionine.